1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346165-1G OR346165-500MG
APOSOR346165-1GEA 0 EUR
APOSOR346165-1G APOSOR346165-500MG
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
1-(4-Chlorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₁ClN₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09741134
CAS-Nummer: 113808-87-0