5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346170-1G OR346170-500MG
APOSOR346170-1GEA 0 EUR
APOSOR346170-1G APOSOR346170-500MG
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Chloromethyl-2-methyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 188.61 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845756
CAS-Nummer: 1208081-34-8