2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Lieferant: Apollo Scientific
OR346176-1G
OR346176-500MG
OR346176-5G
APOSOR346176-1GEA
0
EUR
APOSOR346176-1G
APOSOR346176-500MG
APOSOR346176-5G
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
2-(Chloromethyl)-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
Formel:
C₉H₉ClN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00457523 CAS-Nummer: 4760-35-4 |