Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346185-1G
OR346185-5G
APOSOR346185-1GEA
108
EUR
APOSOR346185-1G
APOSOR346185-5G
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839084 CAS-Nummer: 51986-17-5 |