5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
OR346186-5G
APOSOR346186-5GEA
111
EUR
APOSOR346186-5G
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
5-Hydroxy-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid methyl ester
Formel:
C₆H₈N₂O₃ Molecular Weight: 156,14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01851055 CAS-Nummer: 51985-95-6 |