2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR346193-1G
OR346193-500MG
APOSOR346193-1GEA
0
EUR
APOSOR346193-1G
APOSOR346193-500MG
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-6-methoxypyridine-3-sulphonyl chloride
Formel:
C₆H₅Cl₂NO₃S Schmelzpunkt: 94…95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15142789 CAS-Nummer: 1208081-26-8 UN: 3261 ADR: 8,II |