tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Chloromethyl-benzoic acid tert-butyl ester
OR346196-5G
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
tert-Butyl-3-(chloromethyl)benzoate
Formel:
C₁₂H₁₅ClO₂ Molecular Weight: 226,7000 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02180879 CAS-Nummer: 220510-74-7 |