4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
OR346201-1G
OR346201-5G
APOSOR346201-1GEA
0
EUR
APOSOR346201-1G
APOSOR346201-5G
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
4-[3-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)propyl]piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₂₀H₂₇N₃O₄ Molecular Weight: 373.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09029311 CAS-Nummer: 857266-28-5 |