5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylic acid
OR346206-1G
OR346206-5G
APOSOR346206-1GEA
91.5
EUR
APOSOR346206-1G
APOSOR346206-5G
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
5-(2-Thienyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅NO₃S Molecular Weight: 195.192 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04113955 CAS-Nummer: 763109-71-3 |