2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346211-1G OR346211-500MG
APOSOR346211-1GEA 219 EUR
APOSOR346211-1G APOSOR346211-500MG
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-4-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 226.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142814
CAS-Nummer: 1208081-91-7
UN: 1760
ADR: 8 III