2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR346213-1G OR346213-500MG
APOSOR346213-1GEA 0 EUR
APOSOR346213-1G APOSOR346213-500MG
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
2-Chloro-5-methylpyridine-3-sulphonyl chloride
Formel: C₆H₅Cl₂NO₂S
Molecular Weight: 226,08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD15142818
CAS-Nummer: 1208081-98-4