2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Verapamil Impurity K
OR346216-1G OR346216-5G
APOSOR346216-1GEA 0 EUR
APOSOR346216-1G APOSOR346216-5G
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile
Formel: C₁₃H₁₇NO₂
Molecular Weight: 219.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00800230
CAS-Nummer: 20850-49-1