5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR346232-1G OR346232-5G
APOSOR346232-1GEA 62.5 EUR
APOSOR346232-1G APOSOR346232-5G
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
5-(4-Bromophenyl)-3-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈BrNO₃
Molecular Weight: 282,1 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16447083
CAS-Nummer: 91182-60-4