2-Amino-6-brom-5-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
OR346242-1G OR346242-500MG
APOSOR346242-1GEA 369 EUR
APOSOR346242-1G APOSOR346242-500MG
2-Amino-6-brom-5-methoxypyridin
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Formel: C₆H₇BrN₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06662268
CAS-Nummer: 79491-43-3