1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-(5-Chloro-2-pyridyl)piperazine
OR346244-1G
OR346244-5G
APOSOR346244-1GEA
0
EUR
APOSOR346244-1G
APOSOR346244-5G
1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
1-(5-Chlor-2-pyridinyl)piperazin
Formel:
C₉H₁₂ClN₃ Molecular Weight: 197,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115049 CAS-Nummer: 87394-65-8 |