1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Quinoxalinyl)-1,2,3,4-butanetetrol, 1-(Quinoxalin-2-yl)butane-1,2,3,4-tetraol
OR346271-1G OR346271-5G
APOSOR346271-1GEA 0 EUR
APOSOR346271-1G APOSOR346271-5G
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
1-Quinoxalin-2-ylbutane-1,2,3,4-tetraol
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₄
Molecular Weight: 250,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01096782
CAS-Nummer: 80840-09-1