5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346302-1G OR346302-5G
APOSOR346302-1GEA 161 EUR
APOSOR346302-1G APOSOR346302-5G
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₅H₆N₄
Molecular Weight: 122.13 g/mol
Schmelzpunkt: 162…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02020550
CAS-Nummer: 5453-07-6