6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4,5-Dihydro-6-phenyl-3(2H)-pyridazinone
OR346305-1G OR346305-5G
APOSOR346305-1GEA 133 EUR
APOSOR346305-1G APOSOR346305-5G
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
6-Phenyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00099597
CAS-Nummer: 1011-46-7