2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346309-1G OR346309-5G
APOSOR346309-1GEA 0 EUR
APOSOR346309-1G APOSOR346309-5G
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
2-Chloropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel: C₄H₂Cl₂N₂O₂S
Schmelzpunkt: 64…67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657208
CAS-Nummer: 98026-88-1
UN: 3261
ADR: 8,III