Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate methyll ester, Methyl 6-(hydroxymethyl)nicotinate, 6-(Hydroxymethyl)nicotinic acid methyll ester, Methyl 6-(Hydroxymethyl)pyridine-3-carboxylate
OR346326-1G
APOSOR346326-1GEA 122 EUR
APOSOR346326-1G
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinat 95%
Methyl-6-(hydroxymethyl)nicotinate
Formel: C₈H₉NO₃
Molecular Weight: 167,1600 g/mol
Schmelzpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00643821
CAS-Nummer: 56026-36-9