2-(Chloromethyl)benzoyl chloride

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR346332-5G
APOSOR346332-5GEA 77 EUR
APOSOR346332-5G
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
2-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
Molecular Weight: 189,04 g/mol
Schmelzpunkt: 135 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00152348
CAS-Nummer: 42908-86-1
EINECS: 255-998-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR