Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR346346-1G OR346346-250MG
APOSOR346346-1GEA 0 EUR
APOSOR346346-1G APOSOR346346-250MG
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonylchlorid
Tetrahydro-2H-pyran-2-carbonylchlorid
Formel: C₆H₉ClO₂
Siedepunkt: 55 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 40053-81-4
UN: 3265
ADR: 8,II