5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-hydroxy-4-methyl-3-nitropyridine, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro-4-picoline
OR3464-1G OR3464-5G
APOSOR3464-1GEA 29 EUR
APOSOR3464-1G APOSOR3464-5G
5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin 98%
5-Brom-2-hydroxy-3-nitro-4-picolin
Formel: C₆H₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 233.0200 g/mol
Schmelzpunkt: 240…243 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659520
CAS-Nummer: 228410-90-0