(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346415-1G
OR346415-5G
APOSOR346415-1GEA
243
EUR
APOSOR346415-1G
APOSOR346415-5G
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol 95+%
(4-Chloro-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel:
C₉H₇ClOS Molecular Weight: 198,67 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11841059 CAS-Nummer: 216575-42-7 |