4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR346437-1G OR346437-5G
APOSOR346437-1GEA 65.4 EUR
APOSOR346437-1G APOSOR346437-5G
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
4-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅ClN₂
Molecular Weight: 116,5500 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08275463
CAS-Nummer: 35852-81-4