1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR346444-1G
APOSOR346444-1GEA
58
EUR
APOSOR346444-1G
1-Benzofuran-2-carbonitrile 95+%
1-Benzofuran-2-carbonitrile
Formel:
C₉H₅NO Molecular Weight: 143,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01659779 CAS-Nummer: 41717-32-2 |