2-Methylisonicotinonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyano-2-methylpyridine
OR346509-1G OR346509-5G
APOSOR346509-1GEA 192 EUR
APOSOR346509-1G APOSOR346509-5G
2-Methylisonicotinonitrile 95+%
2-Methylisonicotinonitrile
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06200207
CAS-Nummer: 2214-53-1