5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR346523-1G
OR346523-5G
APOSOR346523-1GEA
84.1
EUR
APOSOR346523-1G
APOSOR346523-5G
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile 95+%
5-Chloropyrimidine-2-carbonitrile
Formel:
C5H2ClN3 Molecular Weight: 139,5400 g/mol Schmelzpunkt: 78 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03001466 CAS-Nummer: 38275-56-8 |