2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Dibromopyridin-3-ol
OR346545-5G
APOSOR346545-5GEA 66.7 EUR
APOSOR346545-5G
2,6-Dibrom-3-hydroxypyridin 95+%
2,6-Dibromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₃Br₂NO
Molecular Weight: 252,8900 g/mol
Schmelzpunkt: 166 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318479
CAS-Nummer: 6602-33-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III