2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Bromo-pyridin-2-yl)-ethanone, 1-(4-Bromopyridin-2-yl)ethanone
OR346559-1G
APOSOR346559-1GEA 186 EUR
APOSOR346559-1G
2-Acetyl-4-bromopyridine 95+%
2-Acetyl-4-bromopyridine
Formel: C₇H₆BrNO
Molecular Weight: 200,035 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189212
CAS-Nummer: 1060805-69-7