α,α-Dimethoxytoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Benzaldehyddimethylacetal
OR3467-100G OR3467-500G OR3467-1KG
APOSOR3467-100GEA 21.9 EUR
APOSOR3467-100G APOSOR3467-500G APOSOR3467-1KG
α,α-Dimethoxytoluol
α,α-Dimethoxytoluol
Formel: C₉H₁₂O₂
Molecular Weight: 152,19 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008491
CAS-Nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0