3,4-Dinitrobenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3469-25G OR3469-5G OR3469-1G
APOSOR3469-25GEA 358 EUR
APOSOR3469-25G APOSOR3469-5G APOSOR3469-1G
3,4-Dinitrobenzoesäure 98%
3,4-Dinitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄N₂O₆
Molecular Weight: 212,12 g/mol
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007255
CAS-Nummer: 528-45-0
EINECS: 208-433-9