3-Formyl-6-methoxypyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methoxypyridine-3-carbaldehyde, 6-Methoxynicotinaldehyde, 6-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 2-Methoxypyridine-5-carboxaldehyde, 6-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3477-1G OR3477-5G
APOSOR3477-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3477-1G APOSOR3477-5G
3-Formyl-6-methoxypyridin
3-Formyl-6-methoxypyridin
Formel: C₇H₇NO₂
Molecular Weight: 137,14 g/mol
Schmelzpunkt: 49…54 °C
Flammpunkt: 107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683446
CAS-Nummer: 65873-72-5