5-Brom-2-methoxy-3-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Brom-2-methoxy-3-pyridinylboronsäure, 5-Brom-2-methoxypyridin-3-boronsäure
OR3483-1G
OR3483-5G
OR3483-25G
APOSOR3483-1GEA
177
EUR
APOSOR3483-1G
APOSOR3483-5G
APOSOR3483-25G
5-Brom-2-methoxy-3-pyridinboronsäure 97%
5-Bromo-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BBrNO₃ Molecular Weight: 231.84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04973352 CAS-Nummer: 850864-59-4 |