2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Methoxy-4-pyridylboronic acid, 2-Methoxypyridine-4-boronic acid, (2-Methoxypyridin-4-yl)boronic acid
OR3487-10G
OR3487-1G
OR3487-5G
APOSOR3487-10GEA
197
EUR
APOSOR3487-10G
APOSOR3487-1G
APOSOR3487-5G
2-Methoxy-4-pyridinboronsäure 97%
2-Methoxy-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₈BNO₃ Molecular Weight: 152.9436 g/mol Schmelzpunkt: 65…70 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368877 CAS-Nummer: 762262-09-9 |