1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Aminocyclohexan-1-carbonsäure, Homocycloleucin
OR350005-100G
OR350005-25G
APOSOR350005-100GEA
235
EUR
APOSOR350005-100G
APOSOR350005-25G
1-Aminocyclohexancarbonsäure 98%
1-Aminocyclohexancarbonsäure
Formel:
C₇H₁₃NO₂ Molecular Weight: 143,19 g/mol Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001487 CAS-Nummer: 2756-85-6 |