1,3-Adamantandicarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350008-25G OR350008-100G
APOSOR350008-25GEA 88.6 EUR
APOSOR350008-25G APOSOR350008-100G
1,3-Adamantandicarbonsäure 97%
1,3-Adamantanedicarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₆O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00167790
CAS-Nummer: 39269-10-8