Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}tyrosinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-Tyr-OMe, N-Boc-L-tyrosine Methyl Ester
OR350024-500G
APOSOR350024-500GEA 178 EUR
APOSOR350024-500G
Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}tyrosinat
Boc-L-tyrosine methyl ester
Formel: C₁₅H₂₁NO₅
Molecular Weight: 295.3 g/mol
Schmelzpunkt: 100…104 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00191181
CAS-Nummer: 4326-36-7