6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350043-1G
OR350043-10G
APOSOR350043-1GEA
27.7
EUR
APOSOR350043-1G
APOSOR350043-10G
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
6-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formel:
C₉H₆BrNO Molecular Weight: 224.0500 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07374394 CAS-Nummer: 82827-09-6 |