Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350054-1G OR350054-250MG
APOSOR350054-1GEA 0 EUR
APOSOR350054-1G APOSOR350054-250MG
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Benzo[d][1,3]dioxol-4-amine
Formel: C₇H₇NO₂
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09038121
CAS-Nummer: 1668-84-4