4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR350065-5G OR350065-250MG OR350065-500MG
APOSOR350065-5GEA 95.7 EUR
APOSOR350065-5G APOSOR350065-250MG APOSOR350065-500MG
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride 98%
4-(Benzyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁ClO₃S
Molecular Weight: 282.75 g/mol
Schmelzpunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035557
CAS-Nummer: 87001-32-9
UN: 3261
ADR: 8 III