3-Chlor-2-nitrotoluol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR350086-25G OR350086-5G
APOSOR350086-25GEA 68.3 EUR
APOSOR350086-25G APOSOR350086-5G
3-Chlor-2-nitrotoluol
3-Chlor-2-nitrotoluol
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molecular Weight: 171,58 g/mol
Siedepunkt: 80 °C/2mmHg
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04117977
CAS-Nummer: 5367-26-0
UN: 2433
ADR: 6.1,III