2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR350102-25G
APOSOR350102-25GEA
142
EUR
APOSOR350102-25G
2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
2'-Chlor-5'-nitroacetophenon
Formel:
C₈H₆ClNO₃ Molecular Weight: 199,5911 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052836 CAS-Nummer: 23082-50-0 |