trans-2,5-Dimethylpiperazin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR350142-25G OR350142-100G OR350142-5G
APOSOR350142-25GEA 0 EUR
APOSOR350142-25G APOSOR350142-100G APOSOR350142-5G
trans-2,5-Dimethylpiperazin 95%
trans-2,5-Dimethylpiperazin
Formel: C₆H₁₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070516
CAS-Nummer: 2815-34-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,II