Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 3-hydroxy-3-phenylpropanoate
OR350163-5G
OR350163-25G
APOSOR350163-5GEA
58
EUR
APOSOR350163-5G
APOSOR350163-25G
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Ethyl-3-hydroxy-3-phenylpropionate
Formel:
C₁₁H₁₄O₃ Molecular Weight: 194.23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00086891 CAS-Nummer: 5764-85-2 |