N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-(2-methyl-2-propanyl)-L-threonin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-Thr(tBu)-OH, Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, O-tert-Butyl-Nalpha-Fmoc-L-threonine, FMOC-O-tert-Butyl-L-threonine
OR350183-100G
OR350183-500G
APOSOR350183-100GEA
92.8
EUR
APOSOR350183-100G
APOSOR350183-500G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-(2-methyl-2-propanyl)-L-threonin 97%
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-O-tert-butyl-L-threonine
Formel:
C₂₃H₂₇NO₅ Molecular Weight: 397.5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00077075 CAS-Nummer: 71989-35-0 |