1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3502-5G OR3502-10G
APOSOR3502-5GEA 36.4 EUR
APOSOR3502-5G APOSOR3502-10G
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene 97%
1-Bromo-4-(tert-butoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₃BrO
Siedepunkt: 63…65 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00792676
CAS-Nummer: 60876-70-2