2-Isopropyl-4-methylthiazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR350201-100G OR350201-25G OR350201-500G
APOSOR350201-100GEA 42.2 EUR
APOSOR350201-100G APOSOR350201-25G APOSOR350201-500G
2-Isopropyl-4-methylthiazol
2-Isopropyl-4-methylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
Siedepunkt: 92 °C
Dichte: 1,001 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 58 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036561
CAS-Nummer: 15679-13-7
UN: 1993
ADR: 3,III