3-Iod-1H-pyrazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Iodopyrazole
OR350207-25G OR350207-5G OR350207-10G
APOSOR350207-25GEA 150 EUR
APOSOR350207-25G APOSOR350207-5G APOSOR350207-10G
3-Iod-1H-pyrazol
3-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12022324
CAS-Nummer: 4522-35-4