Methyl-4-iodbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodbenzoesäuremethylester
OR350215-100G
OR350215-25G
OR350215-500G
APOSOR350215-100GEA
49.3
EUR
APOSOR350215-100G
APOSOR350215-25G
APOSOR350215-500G
Methyl-4-iodbenzoat
Methyl-4-iodbenzoat
Formel:
C₈H₇IO₂ Molecular Weight: 262,05 g/mol Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016353 CAS-Nummer: 619-44-3 EINECS: 210-597-1 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |